Läs mer
Gibco™ Dynamis™ Intermediär
Produktkod. 16834650
Change view
Kvantitet:
1000 ml
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16834650 1000 ml 1kg
30283761 10 L -
30284221 20 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16834650 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A2661501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gibco Dynamis flytande medium är speciellt utformat för att erbjuda den högsta batch- och fed-batch-kulturprestanda och avkastning med rekombinant CHO celler i en kemiskt definierad miljö.
Gibco Dynamis liquid medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment. The chemically defined, protein-free, animal origin component-free formulation provides the power to achieve high titers, start process development faster and streamline or simplify transfer to manufacturing scale.
Den kemiskt definierade, proteinfria, komponentfria formuleringen av animaliskt ursprung ger kraften att uppnå höga titrar, starta processutveckling snabbare och effektivisera eller förenkla överföringen till tillverkningsskala.
Kraft för att uppnå högre titrar .
Dynamis Medium är förstärkt för att hjälpa till att maximera rekombinant CHO celltillväxt och proteinuttryck i suspensionssatskultur, vilket ger 170 % större produktion än utvalda konkurrerande medier med enkelt glukostillskott på dag 14. Kulturer som vuxit in Dynamis Medium sträcker sig till ännu högre titrar som visar god cellviabilitet fram till dag 21. Detta medium kan också ge upp till 60 % större tillväxt och produktion med matad sats jämfört med enbart glukos-matad satskultur för utvalda cellinjer och tillämpningar när det används med EfficientFeed C+ tillägg.
Kraft att starta processutveckling snabbare .
Som ett befäst medium, Dynamis ger kraften att nå en hög celltäthet över 10 miljoner celler per ml snabbare än konkurrerande produkter och upprätthåller den celltätheten längre genom att bara upprätthålla glukosnivåerna. Den livskraftiga celltillväxten som uppnås gör det till ett bra val för uppskalning om du har börjat med CD FortiCHO medium. När den paras ihop med EfficientFeed C+ Supplement, det ger ett snabbt och effektivt sätt att utveckla en process.
När du ska använda Dynamis Medium
  • Cellinjen du använder är en transfekterad CHO K1, GS CHO eller CHO-S cellinje
  • Maximal satsvis odlingscelldensitet och proteintitrar behövs
  • Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium i ett försök att maximera titrar
  • Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströmsbearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO DG44, CHO-S , cGMP Banked, CHO-S , CHO-Kl, GS-CHO, HEK293
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp AGT Medium
Produktlinje Dynamis
Kvantitet 1000 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Formatera Flaska/flaskor
Innehåll och lagring Medium i flytande format. Förvara mörkt vid 2 –8 °C.
Typ av kultur Däggdjurscellodling