Läs mer
Gibco™ Dynamis™ Intermediär
Produktkod. 30283761
Change view
Kvantitet:
1000 ml
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30283761 10 L -
16834650 1000 ml 1kg
30284221 20 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30283761 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A2661502
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Gibco Dynamis flytande medium är speciellt utformat för att erbjuda den högsta batch- och fed-batch-kulturprestanda och avkastning med rekombinant CHO celler i en kemiskt definierad miljö.
Gibco Dynamis liquid medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment. The chemically defined, protein-free, animal origin component-free formulation provides the power to achieve high titers, start process development faster and streamline or simplify transfer to manufacturing scale.
Den kemiskt definierade, proteinfria, animaliska ursprungskomponentfria formuleringen ger kraften att uppnå höga titrar, starta processutveckling snabbare och effektivisera eller förenkla överföringen till tillverkningsskala.
Kraft för att uppnå högre titer.
Dynamis Medium är berikat för att maximera rekombinant CHO celltillväxt och proteinuttryck i suspensionsbatchkultur, vilket ger 170 % högre produktion än utvalda konkurrerande medier med enkel glukostillskott redan dag 14. Kulturer odlade i Dynamis Medium sträcker sig till ännu högre titrar och visar god celllivskraft fram till dag 21. Detta medium kan också ge upp till 60 % större tillväxt och produktion av fodersatser jämfört med endast glukosbaserad satsodling för utvalda cellinjer och applikationer när det används med EfficientFeed C+-tillskott.
Kraft att starta processutveckling snabbare.
Som ett berikat medium ger det Dynamis kraften att nå en hög celltäthet på över 10 mil. celler per ml snabbare än konkurrerande produkter och upprätthåller celltätheten längre genom att bara upprätthålla glukosnivåerna. Den livskraftiga celltillväxten som uppnås gör det till ett bra val för uppskalning om du har börjat med CD-medium FortiCHO . När det kombineras med EfficientFeed C+ Supplement ger det ett snabbt och effektivt sätt att utveckla en process.
När man ska använda Dynamis medium
  • Celllinjen du använder är en transfekterad CHO K1-, GS CHO - eller CHO-S celllinje
  • Maximala batchkultur-celltätheter och proteintitrare behövs
  • Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium för att maximera titrar
  • Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströms bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO DG44, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp AGT Intermediär
Produktlinje Dynamis
Kvantitet 10 L
Frakt skick Rumstemperatur
Formatera Universalväska/-väskor
Innehåll och lagring Flytande formatmedium. Förvara i mörker vid 2°till 8°grader.
Typ av kultur Däggdjurscellodling