Läs mer
Gibco™ Dynamis™ Medium, 1000 ml
Beskrivning
Den kemiskt definierade, proteinfria, komponentfria formuleringen av animaliskt ursprung ger kraften att uppnå höga titrar, starta processutveckling snabbare och effektivisera eller förenkla överföringen till tillverkningsskala.
Kraft för att uppnå högre titrar .
Dynamis Medium är förstärkt för att hjälpa till att maximera rekombinant CHO celltillväxt och proteinuttryck i suspensionssatskultur, vilket ger 170 % större produktion än utvalda konkurrerande medier med enkelt glukostillskott på dag 14. Kulturer som vuxit in Dynamis Medium sträcker sig till ännu högre titrar som visar god cellviabilitet fram till dag 21. Detta medium kan också ge upp till 60 % större tillväxt och produktion med matad sats jämfört med enbart glukos-matad satskultur för utvalda cellinjer och tillämpningar när det används med EfficientFeed C+ tillägg.
Kraft att starta processutveckling snabbare .
Som ett befäst medium, Dynamis ger kraften att nå en hög celltäthet över 10 miljoner celler per ml snabbare än konkurrerande produkter och upprätthåller den celltätheten längre genom att bara upprätthålla glukosnivåerna. Den livskraftiga celltillväxten som uppnås gör det till ett bra val för uppskalning om du har börjat med CD FortiCHO medium. När den paras ihop med EfficientFeed C+ Supplement, det ger ett snabbt och effektivt sätt att utveckla en process.
När du ska använda Dynamis Medium
- Cellinjen du använder är en transfekterad CHO K1, GS CHO eller CHO-S cellinje
- Maximal satsvis odlingscelldensitet och proteintitrar behövs
- Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium i ett försök att maximera titrar
- Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströmsbearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO DG44, CHO-S , cGMP Banked, CHO-S , CHO-Kl, GS-CHO, HEK293 |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | AGT Medium |
| Produktlinje | Dynamis |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Formatera | Flaska/flaskor |
| Innehåll och lagring | Medium i flytande format. Förvara mörkt vid 2 –8 °C. |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |