Läs mer
DyNAmo Flash SYBR™ DyNAmo Flash SYBR Grönt qPCR-kit
Produktkod. 10379167 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
40 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10379167 500 reaktioner 200 reaktioner
10751120 100 reaktioner 40 reaktioner
10334009 2500 reaktioner 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10379167 Leverantör DyNAmo Flash SYBR™ Leverantörsnummer F415L
 Begränsad artikel
I lager
Utvecklad för snabb qPCR i realtid, ger kitet qPCR-resultat snabbare än de flesta SYBR Gröna kit utan att kompromissa med qPCR-prestandan.
En DNA-bindande domän kopplad till polymeraset i detta kit förbättrar den fysiska stabiliteten hos polymeras-DNA-komplexet, vilket förbättrar processiviteten och robustheten hos amplifieringen. Den höga förstärkningseffektiviteten hos DyNAmo Flash SYBR Grönt qPCR Kit ger tillförlitlig kvantifiering och tidiga Cq-värden. På grund av den höga signalintensiteten, DyNAmo Flash SYBR Grön qPCR ger ett utmärkt signal-brusförhållande.
  • Extremt snabba protokoll: Kombinerat glödgnings- och förlängningssteg på endast 15 sek.
  • Specifik och känslig detektion av ett brett spektrum av mallkoncentrationer
  • Inkluderad dUTP tillåter användning av UNG för att förhindra överförd kontaminering
  • Bekväm 2X mastermix och optimerat protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X (qPCR-blandning), 50X (färgämne)
Innehåll och lagring Innehåller:
• 5 x 1 ml DyNAmo Flash SYBR Grön qPCR-blandning (2X)
• 1 x 250μ L 50X ROX färgämne, 25 μM
Lagras vid -20 °C
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Tbr DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™ , QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, 5700 sekvensdetektionssystem, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx3000P , MJ Opticon , MJ Chromo4 , Cepheid SmartCycler
Kit typ DyNAmo Flash SYBR Grönt qPCR-kit
Produktlinje DyNAmo Flash
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 500 reaktioner
Tillräckligt för 500 reaktioner av 20μ L, 200 reaktioner av 50μ L
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 500 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 5 x 1 mL