Läs mer
Thermo Scientific™ DyNAmo HS SYBR Grönt qPCR-kit
Produktkod. 10206079 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
2500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
2500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10206079 2500 reaktioner 2500 reaktioner
10788298 500 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10206079 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F410XL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Innehåller ett modifierat Thermus brockianus DNA-polymeras och alla andra reagens som behövs för qPCR.
Endast mall-DNA och PCR-primrar behöver läggas till av användaren. Det modifierade DNA-polymeraset i detta kit innehåller en ospecifik DNA-bindande domän som ger fysisk stabilitet till polymeras-DNA-komplexet. ROX passivt referensfärgämne levereras också med satsen i ett separat rör för instrument som kräver ROX normalisering.
  • Stark specificitet: DyNAmo HS SYBR Grön mastermix minimerar bildningen av oönskade primer-dimerer och förlängning av icke-specifikt bundna primers under reaktionsinställningen
  • Mycket känslig detektering: Optimerad mastermix möjliggör reproducerbar detektering av mallar med låga kopior
  • Brett dynamiskt område: DyNAmo HS SYBR Green qPCR Kit upptäcker så få som en kopia av målgenen och uppnår ett dynamiskt område på upp till åtta storleksordningar
  • Bekväm att använda: 2X mastermix, endast ett rör; ROX passivt referensfärgämne tillhandahålls i en separat flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X (qPCR-blandning), 50X (färgämne)
Innehåll och lagring Innehåller:
• 25 x 1 ml DyNAmo HS SYBR Grön qPCR-blandning (2X)
• 1 x 1,25 ml 50 x ROX färgämne, 25 μM
Lagras vid -20 °C
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Tbr DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™ , QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, 5700 sekvensdetektionssystem, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx3000P , MJ Opticon , MJ Chromo4 , Cepheid SmartCycler
Kit typ DyNAmo HS SYBR Grönt qPCR-kit
Produktlinje DyNAmo
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 2 500 reaktioner
Tillräckligt för 2500 reaktioner av 20μ L Vardera, 1000 reaktioner av 50μ L vardera
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 25 x 1 mL