Description
Endast mall-DNA och PCR-primrar behöver läggas till av användaren. Det modifierade DNA-polymeraset i detta kit innehåller en ospecifik DNA-bindande domän som ger fysisk stabilitet till polymeras-DNA-komplexet. ROX passivt referensfärgämne levereras också med satsen i ett separat rör för instrument som kräver ROX normalisering.
- Stark specificitet: DyNAmo HS SYBR Grön mastermix minimerar bildningen av oönskade primer-dimerer och förlängning av icke-specifikt bundna primers under reaktionsinställningen
- Mycket känslig detektering: Optimerad mastermix möjliggör reproducerbar detektering av mallar med låga kopior
- Brett dynamiskt område: DyNAmo HS SYBR Green qPCR Kit upptäcker så få som en kopia av målgenen och uppnår ett dynamiskt område på upp till åtta storleksordningar
- Bekväm att använda: 2X mastermix, endast ett rör; ROX passivt referensfärgämne tillhandahålls i en separat flaska
Specifications
Specifications
| Koncentration | 2X (qPCR-blandning), 50X (färgämne) |
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 5 x 1 ml DyNAmo HS SYBR Grön qPCR-blandning (2X) • 250μ L 50X ROX färgämne, 25 μM Lagras vid -20 °C |
| Detektionsmetod | SYBR |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Tbr DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™ , QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, 5700 sekvensdetektionssystem, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx3000P , MJ Opticon , MJ Chromo4 , Cepheid SmartCycler |
| Kit typ | DyNAmo HS SYBR Grönt qPCR-kit |
| Show More |