Learn More
Tocris Bioscience™ Dynapyrazole A
Description
Dynapyrazole A is a dynein inhibitor. Inhibits dynein 1 and dynein 2-dependent microtubule gliding (IC50 values are 2.3 and 2.6 μM, respectively). Inhibits hedgehog signaling in vitro (IC50 = 1.9 μM). Displays reversible inhibition of retrograde and anterograde intraflagellar transport in Chlamydomonas; displays stronger inhibition of retrograde transport.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 2-[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]-4,5-dihydro-7-iodo-5-oxopyrazolo[1,5-a]quinazoline-3-carbonitrile |
| CAS | 2226517-75-3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Mål | Hedgehog Signaling Inhibitors |
| Molekylformel | C20H12ClIN4O |
| Formel vikt | 3333 |
| Renhet | 98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?