missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Dynarrestin

Beskrivning
Dynarrestin is a dynein inhibitor. Inhibits hedgehog signaling in vitro (IC50 = 0.22 μM). Exhibits reversible inhibition of cytoplasmic dynein 1-dependent microtubule binding and cytoplasmic dynein 2-dependent intraflagellar transport. Inhibits tumor cell proliferation in a mouse medulloblastoma model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 4-(4-(diethylamino)phenyl)-2-((2,4-difluorophenyl)amino)thiazole-5-carboxylate |
| CAS | 2222768-84-3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C22H23F2N3O2S |
| Formel vikt | 431.5 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?