Läs mer
Dynasore, MedChemExpress
Produktkod. 16476438
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476438 10 mg
16412547 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16476438 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15304
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dynasore is a cell-permeable dynamin inhibitor with an IC50 of 15 μM.
Dynasore is a cell-permeable dynamin inhibitor with an IC50 of 15 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dynasore
CAS 304448-55-3
Färg Light Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H14N2O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (155.13 mM)
LEDER O=C(C1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1)N/N=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3
Molekylvikt (g/mol) 322.31
Formel vikt 322.31
Procent renhet 98.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism