Läs mer
Julabo Dyneo DD-1201F-BF Ölforceringstest kylt/värme cirkulerande bad
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30244958
Spänning:
230 V
Produktkod. 30244958
Brand: Julabo 9021719.N1.D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dyneo DD-1201F-BF har alla temperaturprofiler som krävs för att utföra ölkraftstestet för både stabiliserat och obehandlat öl.
Ölkraftstestet är en metod som används för att bestämma ölets hållbarhet och stabilitet. Detta test utförs för att analysera ett öls hållbarhet och tendens till mikrobiologisk eller kemisk förändring. Syftet med detta test är att snabbt förutsäga ölets beteende under långa lagringsperioder. Detta görs genom att buteljera ölprover och simulera konstgjord, accelererad åldring med hjälp av temperaturcykler. Detta upprepas tills en initial grumlighet detekteras av en fotometer. Krafttestet är särskilt användbart för bryggerier som optimerar sin produktkvalitetssäkringsprocess, och hjälper dem att identifiera potentiella problem innan deras öl släpps ut på marknaden.
Dyneo DD-1201F-BF har alla temperaturprofiler som krävs för att utföra krafttestet, för både stabiliserat och obehandlat öl, redan installerade. Om specifika ändringar i programinställningarna behövs kan användaren göra dessa ändringar när som helst och på ett förenklat sätt.
  • Automatiska cykler av temperaturramper simulerar åldrande
  • Förprogrammerade temperaturprofiler för forceringstest
  • Programändring är möjlig när som helst
  • Stor badöppning med insats för 20 flaskor, 0,5 L vardera (ställ för andra flaskstorlekar på begäran)
  • Avtagbart lock
  • RS232-gränssnitt för onlinekommunikation
  • kraftfull och steglöst justerbar tryckpump
  • Flöde 27 L/min, tryck 0,7 bar
  • Stor TFT-färgskärm, flerspråkigt gränssnitt
  • Central vridknapp förenklar driften
  • Integrerad programmerare
  • Integrerad extern Pt100-anslutning
  • PID3 kaskadtemperaturkontroll
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 48 till 56 L
Kommunikationer USB
Kylkapacitet 1.25 kW
Flödeshastighet 8 till 27 l/min.
Pumptyp Nedsänkningspump
Temperaturområde 5 till 40 °C
Typ Cirkulator
Visa TFT-skärm
Värmekapacitet 2 kW
Inkluderar RS232-gränssnitt
Max. Tryck 0,7 bar
Pluggtyp Schuko plugg
Kylmedel Naturlig
Säkerhetsklass Klassificering III (FL)
Temperaturstabilitet ±0,01 °C
Mått (LxBxH) Inredning 35 x 40 x 30 cm
Vikt (metrisk) 68 kg
Elektriska krav 200/230 V
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz