Läs mer
JULABO DYNEO DD-310F kyl-/värmecirkulator
Beskrivning
- Optimerad kylslingadesign sparar utrymme i badkaret
- Kraftfull och steglöst justerbar tryckpump
- Enkelt att växla mellan intern och extern cirkulation
- Central vridknapp (kontroller) förenklar driften
- Integrerad programmerare
- Integrerad extern Pt100-anslutning
- Integrerat avlopp gör tömning av vätska enkel och säker
- Badskydd ingår i leveransen
- Avtagbart ventilationsgaller
- Kraftfulla kylmaskiner
- För interna och externa applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3 till 4 l |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kommunikationer | USB, RS232 |
| Kylkapacitet | 300 W |
| Flödeshastighet | 8 till 27 l/min. |
| Pumptyp | Centrifugal |
| Temperaturområde | -30 °C till +200 °C |
| Typ | Cirkulator |
| Funktioner | Naturligt kylmedel/RS232-alternativ |
| Elektriska krav | 230 V / 50 Hz |