Läs mer
Julabo™ DYNEO™ DD-600F kyl-/värmecirkulator
Produktkod. 15960221
Inkluderar:
Gränssnitt ingår ej
RS232-gränssnitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15960221
Brand: Julabo™ 9021704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ny temperaturkontrollteknik för krävande applikationer
DYNEO™ DD kylcirkulatorer har ett brett arbetstemperaturområde. Kylcirkulatorer är lämpliga för både interna och externa applikationer. Den flerspråkiga 3,5-tums färgskärmen och den unika vridknappen ger enkel och intuitiv användning. Pumpkapaciteten är 22 l/min med ett tryck på 0,6 bar. Kylmaskinerna fungerar exakt och tillförlitligt även vid förhöjda omgivningstemperaturer upp till +40° C.
Fördelar:
  • Kraftfulla kylmaskiner
  • Lämplig för interna och externa applikationer
  • Optimerad kylslingadesign sparar utrymme i badkaret
  • Kraftfull och steglöst justerbar tryckpump
  • Flöde 22 l/min, tryck 0,6 bar
  • Enkelt att växla mellan intern och extern cirkulation
  • Stor TFT-färgskärm, flerspråkigt gränssnitt
  • Central vridknapp (kontroller) förenklar driften
  • Integrerad programmerare för 8 x 60 programsteg
  • Integrerad extern Pt100-anslutning
  • USB hamn
  • RS232-gränssnitt eller analoga gränssnitt (tillval)
  • Badskydd ingår i leveransen
  • Integrerat avlopp gör tömning av vätska enkel och säker.
Tekniska data:
  • Arbetstemperaturintervall: -35 till +200° C
  • Temperaturkontroll: PID
  • Temperaturstabilitet: ± 0,01
  • Temperaturdisplay: 3,5 tum. TFT-skärm
  • Inställning/skärmupplösning: 0,01° C
  • Digitala gränssnitt: USB
  • Kylkompressor: Luft
  • Pumpkapacitetsflöde (l/min): 8 - 23
  • Pumpkapacitet flödestryck (psi): 1,5 - 8,7
  • Badets öppning/badets djup (B x L/D tum): 5,1 x 5,9 / 5,9
  • Pumpanslutningar: M16x1
  • Hullingförsedda beslag diameter (inre diameter / mm): 8/12
  • Fyllnadsvolym (liter): 5 - 7,5
  • Köldmedium steg 1: R452A
  • Påfyllningsvolym köldmedium steg 1 (g): 150
  • Koldioxidekvivalent steg 1 (t): 0,321
  • Omgivningstemperatur: 5 - 40° C
  • Mått B x L x H (tum): 17,3 x 16,1 / 17,3
  • Vikt: 54,5 lb
  • Badskydd: integrerad
Specifikationer
Beskrivning Kyl/Värme Cirkulator
Kapacitet (metrisk) 5 till 7,5 L
Kylkapacitet 0.6 kW
Flödeshastighet 8 till 23 l/min.
Visa 3,5 tum TFT-skärm
Värmekapacitet 2 kW
Inkluderar Gränssnitt ingår ej
Modell DYNEO™ DD-600F
Delflöde 0,1 till 0,6 bar
Temperatur (metrisk) Max -35 till 200° C
Mått (LxBxH) Inredning 33 x 47 x 69 cm
Djup (metrisk) interiör 15 cm
Spänning 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz