Läs mer
JULABO DYNEO DD-800F kyl-/värmecirkulator, med naturliga köldmedier
Beschreibung
- Kylcirkulatorerna fungerar exakt och tillförlitligt även vid högre omgivningstemperaturer upp till +40 °C.
- Antingen i grundforskning, i materialprovning eller i tekniska system DYNEO kylcirkulationspumpar erbjuder funktionella lösningar för alla krav och budgetar.
- Den optimerade designen av badtanken och kylslingan gör badet mer rymligt och användarvänligt för operatören.
- Ventilationsöppningar och anslutningar finns på fram- och baksidan, vilket gör att flera enheter kan placeras bredvid varandra för att spara utrymme.
- Optimerad kylslingadesign sparar utrymme i badkaret
- Kraftfull och steglöst justerbar tryckpump
- Flöde: 27 L/min
- Tryck: 0,7 bar
- Enkelt att växla mellan intern och extern cirkulation
- Stor TFT-färgskärm, flerspråkigt gränssnitt
- Central vridknapp (kontroller) förenklar driften
- Integrerad programmerare
- Integrerad extern Pt100-anslutning
- USB förbindelse
- RS232-gränssnitt eller analoga gränssnitt (tillval)
- Integrerat avlopp gör tömning av vätska enkel och säker.
- Badskydd ingår i leveransen
- Avtagbart ventilationsgaller
- Kraftfulla kylmaskiner
- För interna och externa applikationer
- Integrerad pumpanslutning M16 x1
- För intern och extern applikation
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 5 till 7,5 L |
| Kommunikationer | USB, digitalt gränssnitt, Pt100 |
| Kylkapacitet | 0,84kW vid 20 °C |
| Flödeshastighet | 8 till 27 l/min. |
| Pumptyp | Nedsänkningspump |
| Temperaturområde | -40 °C till +200 °C |
| Typ | Cirkulator |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?