Läs mer
JULABO DYNEO DD-800F kyl-/värmecirkulator, med naturliga köldmedier
Produktkod. 17917831
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 till 7,5 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17917831 5 till 7,5 L
1 options
Produktkod. 17917831 Leverantör JULABO Leverantörsnummer 9021715.N1
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kylcirkulationspumpar av DYNEO serier utmärker sig med ett bra pris-prestanda-förhållande. Instrumenten erbjuder hög värme/kylningskapacitet för korta uppvärmnings- och nedkylningstider.
  • Kylcirkulatorerna fungerar exakt och tillförlitligt även vid högre omgivningstemperaturer upp till +40 °C.
  • Antingen i grundforskning, i materialprovning eller i tekniska system DYNEO kylcirkulationspumpar erbjuder funktionella lösningar för alla krav och budgetar.
  • Den optimerade designen av badtanken och kylslingan gör badet mer rymligt och användarvänligt för operatören.
  • Ventilationsöppningar och anslutningar finns på fram- och baksidan, vilket gör att flera enheter kan placeras bredvid varandra för att spara utrymme.
  • Optimerad kylslingadesign sparar utrymme i badkaret
  • Kraftfull och steglöst justerbar tryckpump
  • Flöde: 27 L/min
  • Tryck: 0,7 bar
  • Enkelt att växla mellan intern och extern cirkulation
  • Stor TFT-färgskärm, flerspråkigt gränssnitt
  • Central vridknapp (kontroller) förenklar driften
  • Integrerad programmerare
  • Integrerad extern Pt100-anslutning
  • USB förbindelse
  • RS232-gränssnitt eller analoga gränssnitt (tillval)
  • Integrerat avlopp gör tömning av vätska enkel och säker.
  • Badskydd ingår i leveransen
  • Avtagbart ventilationsgaller
  • Kraftfulla kylmaskiner
  • För interna och externa applikationer
  • Integrerad pumpanslutning M16 x1
  • För intern och extern applikation
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 till 7,5 L
Kommunikationer USB, pt100 Sensoranslutning
Kylkapacitet 0,84kW vid 20 °C
Flödeshastighet 8 till 27 l/min.
Pumptyp Nedsänkningspump
Temperaturområde -40 °C till +200 °C
Typ Cirkulator
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz