Läs mer
JULABO™ DYNEO™ DD Heating Immersion Cirkulator
Produktkod. 15910257
Inkluderar:
Analogt gränssnitt
Gränssnitt ingår ej
RS232-gränssnitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15910257
Brand: JULABO™ 9021000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger maximal flexibilitet och kan användas i valfri badtank upp till 50 liter med hjälp av den universella badfästet. Den flerspråkiga 3,5-tums färgskärmen och den unika vridknappen ger enkel och intuitiv användning.
  • Flexibla installationsalternativ
  • För interna och externa applikationer
  • Kraftfull och steglöst justerbar tryckpump
  • Flöde 23 L/min, tryck 0,6 bar
  • Enkelt att växla mellan intern och extern cirkulation
  • Stor TFT-färgskärm, flerspråkigt gränssnitt
  • Central vridknapp (kontroller) förenklar driften
  • Integrerad programmerare för 8 x 60 programsteg
  • Integrerad extern Pt100-anslutning
  • USB hamn
Specifikationer
Flödeshastighet 8 till 23 l/min.
Visa 3,5 tum TFT-skärm
Extern cirkulation Ja
Funktioner Uppvärmning Immersion Cirkulatorer
Värmekapacitet 2 kW
Inkluderar Gränssnitt ingår ej
Modell DYNEO™ DD
Delflöde 0,1 till 0,6 bar
Temperatur (metrisk) Max 20 °C till 200 °C
Temperaturstabilitet ±0,01 °C
Mått (L x B x H) 13.2 x 16 x 35.5 cm
Vikt (metrisk) 2.5 kg