Läs mer
Tocris Bioscience™ Dynole 34-2
Beskrivning
Dynamin I inhibitor (IC50 = 1.3 μM). Inhibits receptor-mediated endocytosis (RME) (IC50 = 5.0 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dynamin Inhibitors |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 408.58 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.59 |