Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Dynorphin A amide, Porcine
Produktkod. 15456999
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456999 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 15456999 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65622.M^
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2146.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Art Porcine
Reningsmetod HPLC
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Solid
Molekylvikt (g/mol) 2146.49
Produkttyp Dynorphin A amide, porcine
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Sekvens Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg-Ile-Arg-Pro-Lys-Leu-Lys-Trp-Asp-Asn-Gln-NH2