Läs mer
Dyphylin
Produktkod. 15465429
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465429 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15465429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63167.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
En adenosinreceptorantagonist, fosfodiesterashämmare och vasodilator | CAS: 479-18-5 | C10H14N4O4 | 254,246 g/mol
En adenosinreceptorantagonist, fosfodiesterashämmare och vasodilator
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dyphylline
CAS 479-18-5
Smältpunkt 160 °C till 165 °C
Färg Vitt
Molekylformel C10H14N4O4
MDL-nummer MFCD00005759
Kvantitet 100 g
Beilstein 284563
Merck Index 14,3479
Synonym dyphylline, diprophylline, diphylline, 7-2,3-dihydroxypropyl theophylline, diprophyllin, glyphylline, neothylline, lufyllin, aristophyllin, diprofilline
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CC(CO)O
IUPAC-namn 7-(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 254.246
PubChem CID 3182
ChEBI CHEBI:4728
Formel vikt 254.24
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning