Läs mer
Dyphyllin, TRC
Product Code. 30384557
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
30384557 1 g
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30384557 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD8265001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Diprophyllin
CAS 479-18-5
Molekylformel C10 H14 N4 O4
Kvantitet 1 g
Synonym Diprophylline, 7-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Theophylline, 7-(2,3-dihydroxypropyl)- (8CI), 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline, 7-(β,γ-Dihydroxypropyl)theophylline, AFI-phyllin, Aristophyllin, Asthmolysin, Astmamasit, Astmophysine, Astrophyllin, Athmolysin, Circain, Circair, Cor-Theophyllin, Cor-Theophylline, Coronal, Coronarin, Corphyllin, Dilor, Diphyllin, Diphylline, Diphylline (pharmaceutical), Diprofillin, Diprophyllin, Dyphylline, Glyfyllin, Glyphyllin, Glyphylline, Hidroxiteofillina, Hiphyllin, Hyphylline, Isophyllen, Lufyllin, NSC 14305, NSC 40844, Neo-Vasophylline, Neo-Vasophylline, Neophyl, Neophyllin, Neophyllin M, Neophylline, Neostenovasan, Neothyllin, Neothylline, Neotilina, Neufil, Neutrafil, Neutrafillina, Neutraphyllin, Neutraphylline, Neutroxantina, Prophyllen, Propyphyllin, Protheophylline, Purifilin, Silbephyllin, Silbephylline, Solufilin, Solufyllin, Soluphyllin, Synthophylline, Tefilan, Teofen, Theal, Theal ampules, Thefulan, Thefylan
InChI formel InChI=1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
LEDER CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
IUPAC-namn 7-(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-dimetylpurin-2,6-dolon
Molekylvikt (g/mol) 254.24
Formel vikt 254.1015