Läs mer
Dypnone, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16697042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16697042 25 g
16687042 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16697042 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 465850250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 495-45-4 | C16H14O | 222.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 495-45-4
Molekylformel C16H14O
Molekylvikt (g/mol) 222.29
MDL-nummer MFCD00043705
InChI-nyckel PLELHVCQAULGBH-OUKQBFOZSA-N
Synonym beta-Methylchalcone; beta-Methylstyryl phenyl ketone
IUPAC-namn (2E)-1,3-difenylbut-2-en-1-on
LEDER C\C(=C/C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Alfa vektor DYPNONE
Kemiskt namn eller material Dypnone
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Konformerar
Förpackning glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Olöslig i vattenlösning.
Formel vikt 222.29
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.