Läs mer
Dysprosium för AAS 1g/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12973145 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12973145 500 mL Flaska 500ml
12963145 100 mL Flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12973145 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 016 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.00 SEK
    647.33 SEK / 500ml
    Save 184.67 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7429-91-6
Molekylformel Dy
Molekylvikt (g/mol) 162.50
MDL-nummer MFCD00010982
InChI-nyckel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-namn dysprosium
LEDER [Dy]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
Typ Flam enelementsstandardlösning
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 500 mL