Läs mer
Dysprosiumfolie, 0,025 mm tjock, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11450270
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450270 50 x 50 mm Varje
11301779 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450270 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012383.FI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Form: Cirka 0,13 g/25 x 25 mm | CAS: 7429-91-6 | Dy | 162,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-91-6
Molekylformel Dy
Molekylvikt (g/mol) 162.50
MDL-nummer MFCD00010982
InChI-nyckel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-namn dysprosium
LEDER [Dy]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium
Namnnotering Innehåll av extrema jordartsmetalloxider
Färg Grå till silver
Fysisk form Foil
Kvantitet 50 x 50 mm
Analysprocentintervall 99.90%
Odör Luktfritt
Utseende Grå till silverfolie
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.