Läs mer
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. 11396668
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396668 25 g 25g
11306678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013219.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14637-88-8 | C15H21DyO6 | 459.83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14637-88-8
Molekylformel C15H21DyO6
Molekylvikt (g/mol) 459.83
MDL-nummer MFCD00013489
InChI-nyckel VABPDCUJKLETFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dysprosium acetylacetonate hydrate, dysprosium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 121233142
IUPAC-namn dysprosium;(Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on
LEDER [Dy+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 459.83 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.