Läs mer
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7049210
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11306678
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013219.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14637-88-8 | C15H21DyO6 | 459.83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14637-88-8
Molekylformel C15H21DyO6
Molekylvikt (g/mol) 459.83
MDL-nummer MFCD00013489
InChI-nyckel VABPDCUJKLETFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dysprosium acetylacetonate hydrate, dysprosium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 121233142
IUPAC-namn dysprosium;(Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on
LEDER [Dy+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 459.83 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.