Läs mer
Dysprosium(III) acetattetrahydrat, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11312548
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312548 25 g 25g
11302548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014595.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15280-55-4 | C6H17DyO10 | 411,69 g/mol
Dysprosium Aceate har specialiserade användningsområden inom keramik, glas, fosfor, lasrar och Dysprosium metallhalogenlampa. Hög renhet av Dysprosium Aceate används inom elektronikindustrin som en antireflektionsbeläggning i fotoelektriska enheter. Dysprosium används tillsammans med vanadin och andra element, vid tillverkning av lasermaterial och kommersiell belysning. Dysprosium och dess föreningar är mycket känsliga för magnetisering, de används i olika datalagringstillämpningar, såsom i hårddiskar. Det används också i dosimetrar för att mäta joniserande strålning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15280-55-4
Molekylformel C6H17DyO10
Molekylvikt (g/mol) 411.69
MDL-nummer MFCD00013033
InChI-nyckel SIYZPSYZNCQFDV-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn dysprosium(3+)triacetattetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Dy+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Smältpunkt 120 °C (dekomposition)
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Löslig i vatten, måttligt löslig i starka mineralsyror.
Formel vikt 411,68 (339,62 vattenfri)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.