Läs mer
Dysprosium(III)acetattetrahydrat, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11391059
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391059 50 g 50g
11381059 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011314.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 15280-55-4 | C6H17DyO10 | 411,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15280-55-4
Molekylformel C6H17DyO10
Molekylvikt (g/mol) 411.69
MDL-nummer MFCD00013033
InChI-nyckel SIYZPSYZNCQFDV-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn dysprosium(3+)triacetattetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Dy+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Smältpunkt 120 °C (dekomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 411,68 (339,62 vattenfri)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.