Läs mer
Dysprosium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
1357.61 SEK - 3449.66 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 14456-48-5 |
|---|---|
| Molekylformel | Br3Dy |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.212 |
| MDL-nummer | MFCD00016069 |
| InChI-nyckel | GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K |
| Synonym | dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18 |
| PubChem CID | 84453 |
| IUPAC-namn | dysprosium(3+);tribromide |
| LEDER | [Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15467395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047127.03 |
1g |
1357.61 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15477395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047127.06 |
5g |
3449.66 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
Kemiska identifierare
| 14456-48-5 | |
| 402.212 | |
| GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K | |
| 84453 | |
| [Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3] |
| Br3Dy | |
| MFCD00016069 | |
| dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18 | |
| dysprosium(3+);tribromide |
Specifikationer
| Dysprosium(III) bromide | |
| 14456-48-5 | |
| Br3Dy | |
| dysprosium bromide, dysprosium tribromide, dysprosium iii bromide, dysprosium iii ; bromide, dysprosium 3+ tribromide, acmc-1bq18 | |
| [Br-].[Br-].[Br-].[Dy+3] | |
| 402.212 | |
| 402.23 | |
| Ampule |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| MFCD00016069 | |
| GBLDKMKYYYAAKD-UHFFFAOYSA-K | |
| dysprosium(3+);tribromide | |
| 84453 | |
| 99.99% | |
| Hygroscopic |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-443-9
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures