Läs mer
Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. 11347108
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347108 10 g 10g
11337108 50 g 50g
11357108 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015286.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38245-35-1 | C3H8Dy2O13 | 577.084 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38245-35-1
Molekylformel C3H8Dy2O13
Molekylvikt (g/mol) 577.084
MDL-nummer MFCD00150229
InChI-nyckel BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H
Synonym dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3
PubChem CID 25021600
IUPAC-namn dysprosium(3+);trikarbonat;tetrahydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 577.06 (505.03 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.