Läs mer
Dysprosium(III)kloridhydrat, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11331069
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331069 100 g 100g
11321069 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011316.22
Request Bulk or Custom Format
Dysprosium(III)klorid kan användas som utgångspunkt för framställning av annat dysprosiumsalt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00010984
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) chloride hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 268.86 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.