Läs mer
Dysprosium(III)klorid, ultratorr, 99,98 % (REO)
Produktkod. 11333877
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333877 5 g 5g
11323877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035692.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10025-74-8 | Cl3Dy | 268,85 g/mol
Det används som en prekursor för framställning av andra dysprosiumsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-74-8
Molekylformel Cl3Dy
Molekylvikt (g/mol) 268.85
MDL-nummer MFCD00010984
InChI-nyckel BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn dysprosium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) chloride
Smältpunkt 718 °C
Namnnotering Ultratorr
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Densitet 3.67 g/mL
Merck Index 14,3482
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 268.86
Procent renhet 99.98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.