Läs mer
Dysprosium(III) chloride, ultra dry, 99.98% (REO)
Produktkod. p-7050134
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11333877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035692.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10025-74-8 | Cl3Dy | 268.85 g/mol
Det används som en prekursor för framställning av andra dysprosiumsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-74-8
Molekylformel Cl3Dy
Molekylvikt (g/mol) 268.85
MDL-nummer MFCD00010984
InChI-nyckel BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn dysprosium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) chloride
Smältpunkt 718°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,3482
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 268.86
Procent renhet 99.98%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.67 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.