Läs mer
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Produktkod. 11394108
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394108 10 g 10g
11384108 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041409.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För vakuumdeponering
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13569-80-7
MDL-nummer MFCD00016071
Specifikationer
Kokpunkt 2200°C
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) fluoride
Smältpunkt 1360°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formel vikt 219.5
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 7.5 g/mL