Läs mer
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 2200°C |
| Kemiskt namn eller material | Dysprosium(III) fluoride |
| Smältpunkt | 1360°C |
| Namnnotering | Anhydrous |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pieces |
| Kvantitet | 10 g |
| Anteckningar om analysprocent | (REO) |
| Löslighetsinformation | Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 219.5 |
| Show More |