Läs mer
Dysprosium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Produktkod. p-7050135
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11353877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035693.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15474-63-2 | DyI3 | 543.213 g/mol
Den används i högintensiva metallhalogenlampor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15474-63-2
Molekylformel DyI3
Molekylvikt (g/mol) 543.213
MDL-nummer MFCD00016072
InChI-nyckel RZQFCZYXPRKMTP-UHFFFAOYSA-K
Synonym dysprosium iii iodide, dysprosium triiodide, dysprosium iodide, acmc-20al3a, dysprosium iii ; iodide, dysprosium 3+ triiodide, dysprosium iii iodide, anhydrous
PubChem CID 84931
IUPAC-namn dysprosium(3+);trijodid
LEDER [I-].[I-].[I-].[Dy+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) iodide
Smältpunkt 955°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Grön till gul
Fysisk form Flingor
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 543.21
Procent renhet 99.99%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.