Läs mer
Dysprosium(III) isopropoxide, 99.9% (REO), 5% w/v in toluene/isopropanol
Produktkod. 11318028
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318028 25 mL 25ml
11398018 5 mL 5ml
11308028 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036585.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6742-68-3 | C9H24DyO3 | 342.788 g/mol
Dysprosium(III)isopropoxid används som primär och sekundär intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6742-68-3
Molekylformel C9H24DyO3
Molekylvikt (g/mol) 342.788
MDL-nummer MFCD00049784
InChI-nyckel IWDABVYEISORRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dysprosium iii i-propoxide-dy reo
PubChem CID 131675877
IUPAC-namn dysprosium;propan-2-ol
LEDER CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Dy]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) isopropoxide
Färg Brun
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel Dy[OCH(CH3)2]3
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1993
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 339.76
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in toluene/isopropanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.