Läs mer
Dysprosium(III) nitratpentahydrat, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11301069
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301069 25 g 25g
11311069 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011315.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438,59 g/mol
Dysprosium(III)nitrat används för katalysatorer. Det används vid framställning av dysprosiumoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10031-49-9
Molekylformel DyH10N3O14
Molekylvikt (g/mol) 438.59
MDL-nummer MFCD00149683
InChI-nyckel NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dysprosium(3+)pentahydrattrinitrat
LEDER O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Smältpunkt 88,6 °C
Färg Grädde till gul
pH 3
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Merck Index 14,3482
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 438,59 (348,51 Vattenfattig)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.