Läs mer
Dysprosium(III)oxid, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11397808
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397808 25 g 25g
11307818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036370.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373,00 g/mol
Dysprosium(III)oxid används i keramik, glas, fosfor, lasrar och dysprosiummetallhalogenlampor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-87-8
Molekylformel Dy2O3
Molekylvikt (g/mol) 373.00
MDL-nummer MFCD00010986
InChI-nyckel GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn didysprosium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) oxide
Smältpunkt 2340 °C
Fysisk form Sintrad klump
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
Densitet 7,81 g/ml vid 27 °C
Merck Index 14,3482
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 373
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.