Läs mer
Dysprosium(III)oxid, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11371069
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371069 500 g 500g
11381069 25 g 25g
11391069 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11371069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011318.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373,00 g/mol
Dysprosiumtrioxid används med nickel i cermets, som används som styrstavar för kärnreaktorer. Det används också i keramik, glas, fosfor, lasrar och dysprosiummetallhalogenlampor. Det är ett viktigt råmaterial för att framställa dysprosium(III)-salter via reaktion med syror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-87-8
Molekylformel Dy2O3
Molekylvikt (g/mol) 373.00
MDL-nummer MFCD00010986
InChI-nyckel GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn didysprosium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) oxide
Smältpunkt 2340°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,3482
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 373
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Densitet 7.81 g/mL at 27°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.