Läs mer
Dysprosium(III)perklorathexahydrat, 50 % vikt/vikt vattenhaltig. soln., reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440301
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440301 2 g 2g
11450301 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440301 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040574.NA
Request Bulk or Custom Format
En lösning av 2,6-diformyl-4-metylfenol (0,15 mmol) och bensoylhydrazid (0,30 mmol) i MeOH (10 ml) fick reagera med dysprosium(III)-perklorathexahydratet (0,3 mmol) i 10 ml MeOH.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14692-17-2
Molekylformel Cl3DyO12
Molekylvikt (g/mol) 460.838
MDL-nummer MFCD00150227
InChI-nyckel QNDHOIIJUAAORW-UHFFFAOYSA-K
Synonym dysprosium 3+ perchlorate, dysprosium iii perchlorate, dysprosium perchlorate, acmc-1c5o7, dysprosium iii perchlorate solution, perchloric acid dysprosium iii salt, dysprosium 3+ triperchlorate, perchloric acid,dysprosium 3+ salt 8ci,9ci, perchloric acid,dysprosium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci
PubChem CID 13767046
IUPAC-namn dysprosium(3+);triperklorat
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Dy+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3211
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 568.94 (460.85 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Odör Odorless
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dysprosium perchlorate, 50% in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid, dysprosium(3+) salt, hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.