Läs mer
Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Produktkod. 11379106
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379106 5 g 5g
11389106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20252.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139177-62-1 | C3DyF9O9S3 | 609.69 g/mol
Dysprosium(III)trifluormetansulfonat är vattentolerant Lewis syra som används i Aldol-reaktionen av silylenoletrar med aldehyder. Detta är en effektiv katalysator för elektrofila substitutionsreaktioner av indoler med iminer. Används även som katalysator för Aza-Piancatelli-omlagring, Friedel-Crafts-alkylering, ringöppnande polymerisationsreaktioner, mikrovågsassisterad Kabachnik-Fields-kondensering, cykloadditionsreaktioner (Lewis-syrakatalysator), frites-omlagring och enantioselektiva glyoxalat-en-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dysprosium(III)trifluormetansulfonat är vattentolerant Lewis syra som används i Aldol-reaktionen av silylenoletrar med aldehyder. Detta är en effektiv katalysator för elektrofila substitutionsreaktioner av indoler med iminer. Används även som katalysator för Aza-Piancatelli-omlagring, Friedel-Crafts-alkylering, ringöppnande polymerisationsreaktioner, mikrovågsassisterad Kabachnik-Fields-kondensering, cykloadditionsreaktioner (Lewis-syrakatalysator), frites-omlagring och enantioselektiva glyoxalat-en-reaktioner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139177-62-1
Molekylformel C3DyF9O9S3
Molekylvikt (g/mol) 609.69
MDL-nummer MFCD00209583
InChI-nyckel XSVCYDUEICANRJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym dysprosium iii trifluoromethanesulfonate, tris triflato dysprosium, dy otf 3, dysprosium iii triflate, dysprosium triflate, dysprosium trifluoromethanesulfonate, acmc-20al36, dysprosium 3+ tritriflate, dysprosium tris trifluoromethanesulfonate, dysprosium 3+ ; trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 9938788
IUPAC-namn dysprosium(3+);trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Dy+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate
Linjär formel Dy(SO3CF3)3
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 609.69
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dysprosium (III) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.