Läs mer
Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Beskrivning
Dysprosium(III)trifluormetansulfonat är vattentolerant Lewis syra som används i Aldol-reaktionen av silylenoletrar med aldehyder. Detta är en effektiv katalysator för elektrofila substitutionsreaktioner av indoler med iminer. Används även som katalysator för Aza-Piancatelli-omlagring, Friedel-Crafts-alkylering, ringöppnande polymerisationsreaktioner, mikrovågsassisterad Kabachnik-Fields-kondensering, cykloadditionsreaktioner (Lewis-syrakatalysator), frites-omlagring och enantioselektiva glyoxalat-en-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dysprosium(III)trifluormetansulfonat är vattentolerant Lewis syra som används i Aldol-reaktionen av silylenoletrar med aldehyder. Detta är en effektiv katalysator för elektrofila substitutionsreaktioner av indoler med iminer. Används även som katalysator för Aza-Piancatelli-omlagring, Friedel-Crafts-alkylering, ringöppnande polymerisationsreaktioner, mikrovågsassisterad Kabachnik-Fields-kondensering, cykloadditionsreaktioner (Lewis-syrakatalysator), frites-omlagring och enantioselektiva glyoxalat-en-reaktioner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dysprosium(III) trifluoromethanesulfonate |
| Linjär formel | Dy(SO3CF3)3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 609.69 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.