missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dysprosium Oxide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dysprosium Oxide |
| Smältpunkt | 2340°C |
| CAS | 1308-87-8 |
| Kvantitet | 10 g |
| Densitet | 7.81 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00010986 |
| Synonym | Dysprosium oxide, Dysprosium oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 373 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?