Läs mer
Dysprosiumbitar, destillerade dendriter, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11321609
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321609 5 g 5g
11331609 25 g 25g
11311609 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012257.06
 Begränsad artikel
I lager
Dysprosiumbitar, 99,9%, CAS-nummer-7429-91-6, atom, pulver, bitar, folie, 3n, disprosio, chips, 3n, jon, ingot, ingot, 3n, ingotreo, 100 g, (REO), CHEBI:33377, Silver, Transport Hazard Class: 4.1; Packningsgrupp: III; Korrekt fartygsnamn: FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S., 231-073-9, Danger | CAS: 7429-91-6 | Dy | 162,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-91-6
Molekylformel Dy
Molekylvikt (g/mol) 162.50
MDL-nummer MFCD00010982
InChI-nyckel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-namn dysprosium
LEDER [Dy]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium pieces
Färg Silver
Namnnotering Distilled dendritic
Kvantitet 5 g
Odör Odorless
Form Pieces
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3178
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.