Läs mer
Dysprosiumstav, 12,7 mm (0,5 tum) diameter, 99,9 % (metallbas exklusive Ta)
Produktkod. 11383808
Change view
Kvantitet:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383808 10 mm 10mm
11353808 25 mm 25mm
11373808 50 mm 50mm
11363808 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11383808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040286.HF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 7429-91-6 | Dy | 162,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7429-91-6
Molekylformel Dy
Molekylvikt (g/mol) 162.50
MDL-nummer MFCD00010982
InChI-nyckel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-namn dysprosium
LEDER [Dy]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium rod
Namnnotering 12,7 mm (0,5 tum) i diameter.
Kvantitet 10 mm
Odör Luktfritt
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈1,1 g/mm
Form Gjutstav
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ta)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.