Läs mer
Dysprosiumlösning för ICP/MS 100mg/L HNO 3- matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12967263 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12967263 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12967263 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 416 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    902.92 SEK
    747.80 SEK / 100ml
    Save 155.12 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium
Förpackning Flaska
CAS 7429-91-6
Molekylformel Dy
Koncentration 100 mg/L
MDL-nummer MFCD00010982
InChI-nyckel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Dy]
IUPAC-namn dysprosium
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 162.50
PubChem CID 23912
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:33377