Läs mer
Dysprosiumlösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3- matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12997343 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12997343 100 mL Flaska 100ml
12987343 50 mL Flaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12997343 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 616 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 SEK
    546.72 SEK / 100ml
    Save 160.28 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7429-91-6
Molekylformel Dy
Molekylvikt (g/mol) 162.50
MDL-nummer MFCD00010982
InChI-nyckel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-namn dysprosium
LEDER [Dy]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Kvantitet 100 mL