Läs mer
Dysprosium-sputtermål, 50,8 mm dia x 3,18 mm tjockt, Thermo Scientific™
Produktkod. 15477055
Change view
Kvantitet:
1 st.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477055 1 st. Varje
1 options
Produktkod. 15477055 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045735.KS
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dysprosium sputtering target
Namnnotering 50,8 mm i diameter x 3,18 mm tjock
CAS 7429-91-6
Kvantitet 1 st.
Odör Luktfritt
Molekylformel Dy
MDL-nummer MFCD00010982
Synonym ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
InChI-nyckel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Dy]
IUPAC-namn dysprosium
Molekylvikt (g/mol) 162.50
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377