Läs mer
Dysprosium Standard: Dy-temperatur @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Produktkod. 30328694
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30328694 100 ml 100ml
30322969 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30328694 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTDYN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Dysprosium
CAS 7429-91-6
Analyt- eller komponentnamn Dysprosium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Dy
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Dy
InChI formel InChI=1 S/Dy
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [Dy]
IUPAC-namn dysprosium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 162.5
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 163.929