Läs mer
Novus Biologicals™ Dystrobrevin beta Overexpression Lysate
Produktkod. 18265732 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18265732 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18265732 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL110033
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
The Dystrobrevin beta Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23798 and based on accession number NM_183361. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens dystrobrevin, beta (DTNB), transcript variant 5, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only