missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dystrophin, Mouse anti-Human, Clone: DMD/3241, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2710.00 SEK - 5075.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Dystrophin |
|---|---|
| Klona | DMD/3241 |
| Koncentration | 0.2 mg/mL |
| Utspädning | ELISA, Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array |
| Användningsområden | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18297656
|
Novus Biologicals
NBP2-79776-20UG |
20 μg |
2710.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18272946
|
Novus Biologicals
NBP2-79776-100UG |
100 μg |
5075.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Dystrophin Monoclonal specifically detects Dystrophin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.Specifikationer
| Dystrophin | |
| 0.2 mg/mL | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| BMDDXS272, CMD3B, DXS142, DXS164, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, dystrophin, dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types), includes DXS142 | |
| DMD | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| DMD/3241 | |
| ELISA, Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P11532 | |
| 1756 | |
| A recombinant fragment (around aa 114-263) of human Dystrophin protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel